Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Boîte de stockage de congélateur Microbank™
Convient au prélèvement et à l’organisation dans les congélateurs à basse température
Marque: Pro-Lab Diagnostics™ PL.169/B-1
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- En plastique durable
- Chaque boîte de congélateur peut contenir jusqu’à 81 flacons Microbank
- Avec couvercle “transparent”, écran imprimé du localisateur de numéros et le dispositif de prélèvement de tubes
- Disponible en bleu ou en rouge
- Dimensions :133 × 133 × 55 mm
Spécification
Bleu | |
Boîte de stockage pour congélateur | |
13,3 cm |
Convient au prélèvement et à l’organisation dans les congélateurs à basse température | |
Each | |
5,23 in |