Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Support d’anse isolé Pro-Loops™
Click to view available options
Type de produit:
Support d’anse d’inoculation
Longueur (métrique):
15.2 cm
20,3 cm
Matériau:
Aluminum
Laiton nickelé
Description
Includes
Étui de protection et certificat d’étalonnage
- Boucle individuelle
- En laiton nickelé ou en aluminium
Informations sur la commande
Boîte de 5 boucles
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) | 8 in |
| Longueur (métrique) | 20,3 cm |
| Matériau | Laiton nickelé |
| Type de produit | Support d’anse d’inoculation |
| À utiliser avec (équipement) | Anses d’inoculation Pro-Loops™ |