Learn More
PRKG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène PRKG1
Concentration 0.51 mg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16871255
Afficher les documents
Proteintech
21646-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
16861255
Afficher les documents
Proteintech
21646-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Description
Description
Phosphorylates PPP1R12A.
Spécification
Spécification
PRKG1
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P0C605, Q13976
19091, 54286, 5592
PRKG1 Fusion Protein Ag16333
Primary
-20°C
PRKG1
0.51 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
cGK 1, cGK1, CGKI, cGKI alpha, cGKI BETA, PGK, PKG, PRKG1, PRKG1B, PRKGR1A, PRKGR1B, Protein Kinase G1 alpha
Prkg1
IgG
Antigen Affinity Chromatography