Learn More
Epredia™ Cassettes d’enrobage PrintMate™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lavande
Lilas
Orange
Rose
Turquoise
Vert
Vert clair
Conditionnement:
1000 pièces
750 pièces
Quantité:
1000
10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte
Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte.
Bouchon inclus:
Couvercles séparés inclus
Pas de couvercles
Description
Disponibles en tubes ou en vrac, les cassettes d’enrobage PrintMate protègent les échantillons d’histologie courants.
Conçues pour des performances et une commodité pour l’utilisateur, les cassettes d’enrobage PrintMate ont été optimisées pour un flux de travail et une impression supérieurs grâce aux systèmes d’impression PrintMate Classic et PrintMate AS. La face d’impression texturée uniforme offre une surface optimale pour une impression de haute qualité à chaque fois. Pour plus d’informations, les côtés droit et gauche sont texturés pour une écriture claire avec des stylos adaptés. Les loquets du couvercle ont été réglés pour faciliter l’utilisation avec une faible force d’ouverture et de fermeture, tout en assurant la sécurité nécessaire pendant le traitement. Disponibles en tubes pour l’impression automatique ou en vrac pour une utilisation manuelle, et en douze couleurs pour une meilleure identification du flux de travail. Les cassettes d’enrobage PrintMate sont également disponibles sans couvercles, pour une utilisation économique avec des couvercles en métal réutilisables.
Spécification
Spécification
| Type de pores | Round Pore |
| Compatible avec PrintMate | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Embedding Biopsy Cassette |