Learn More
Epredia™ Cassettes de biopsie PrintMate™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Bleu
Brun clair
Gris
Jaune
Lavande
Lilas
Orange
Rose
Turquoise
Vert
Vert clair
Conditionnement:
1000 pièces
750 pièces
Quantité:
10 tubes de 75 cassettes, au total 750 par boîte
Quatre distributeurs de 250 cassettes ou 1 000 par boîte.
Description
Disponibles en tubes ou en vrac, les cassettes de biopsie PrintMate protègent les échantillons de biopsie tout en offrant un débit de liquide pour un traitement efficace
Conçues pour des performances et une commodité pour l’utilisateur, la gamme de cassettes PrintMate a été optimisée pour un flux de travail et une impression supérieurs avec les systèmes d’impression PrintMate Classic et PrintMate AS. La face d’impression texturée uniforme offre une surface optimale pour une impression de haute qualité à chaque fois. Pour plus d’informations, les côtés droit et gauche sont texturés pour une écriture claire avec des stylos adaptés. Les loquets du couvercle ont été réglés pour faciliter l’utilisation avec une faible force d’ouverture et de fermeture, tout en assurant la sécurité nécessaire pendant le traitement. Disponibles en tubes pour le chargement automatique ou en vrac pour une utilisation manuelle, et en douze couleurs pour une meilleure identification du flux de travail.
Spécification
Spécification
| Type de pores | Small Square Pore |
| Compatible avec PrintMate | Oui |
| Couleur | Turquoise |
| Type de produit | Biopsy Cassette |