Learn More
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12973745
|
Epredia™
A79510014 |
Système de prélèvement | Imprimante de cassettes PrintMate AS, Imprimante de cassettes PrintMate |
13220.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15589535
|
Epredia™
A79510022 |
Plateaux de prélèvement | Imprimante de cassettes PrintMate AS, Imprimante de cassettes PrintMate |
486.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12628206
|
Epredia™
A79510013 |
Ruban d’impression à chaud, boîte de 5 rouleaux, 5 tubes en carton, une amorce | Imprimante de cassettes PrintMate AS, Imprimante de cassettes PrintMate |
476.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12963815
|
Epredia™
B81300033 |
PC tout-en-un 15 po | Imprimante pour cassettes PrintMate™ AS, Imprimante pour lames SlideMate™ |
5845.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12648206
|
Epredia™
A79510024 |
Chargeur de cassettes (chacun) | Imprimante de cassettes PrintMate AS, Imprimante de cassettes PrintMate |
80.65€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Améliorez l’imprimante de cassettes Thermo Scientific™ PrintMate™ AS grâce à ces accessoires pour imprimante de cassettes Thermo Scientific™ PrintMate™ AS. De nombreux accessoires peuvent également être utilisés pour optimiser l’imprimante de cassettes Thermo Scientific™ PrintMate™ et l’imprimante pour lames Thermo Scientific™ SlideMate™.
Les accessoires comprennent :
- Système de prélèvement à plateaux de prélèvement (boîte de 4)
- Chargeur
- Ruban d’impression à chaud, boîte de 5 (un rouleau de ruban imprime environ 20 000 cassettes)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ PrintMate™ AS, accessoires pour imprimante de cassettes