Learn More
Epredia™ Imprimante de cassettes PrintMate™ AS
Code produit. 15418901 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante à cassette
Système d’impression de cassettes
Capacité:
150 cassettes
450 cassettes
900 cassettes
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15418901
Marque: Epredia™ A83800004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le faible encombrement de l’imprimante pour lames Epredia™ SlideMateTM AS apporte le confort d’impression des lames à la demande directement sur le microtome. L’imprimante pour lames SlideMate AS réduit considérablement le risque d’erreurs d’identification des patients en permettant au laboratoire d’imprimer des informations précises au moment où l’intervention de la lame est requise.
Éliminez les déchets et rationalisez votre procédure de marquage en imprimant des cassettes à la demande au niveau de la station de macroscopie grâce à l’imprimante de cassettes Thermo Scientific™ PrintMate™ AS.
Points clés :
  • Imprime chaque cassette en moins de 10 secondes
  • Le faible encombrement de l’imprimante lui permet de trouver facilement sa place près de la station de macroscopie
  • Imprimez uniquement les cassettes dont vous avez besoin, directement au point d’utilisation
  • Imprimez les codes-barres sur les cassettes pour automatiser les procédés en aval
  • Éliminez les procédés d’écriture manuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description PrintMate AS 150 Cassette Printing System
Capacité 150 cassettes
Alimentation électrique 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h)
Type de produit Système d’impression de cassettes
Comprend PrintMate AS
Câble USB
Câble d’alimentation
2 trémies à cassette
Un rouleau de ruban (installé)
CD du logiciel Epredia™ LabWriter™
Guide de l’opérateur
PC tout-en-un
Imageur numérique
Largeur (impériale) 17 in.
Largeur (métrique) 43.5 cm
Profondeur (impériale) 15 in.
Profondeur (métrique) 38 cm
Hauteur (impériale) 11.4 in
Hauteur (métrique) 29 cm
Poids (impériale) 31 lb
Poids (métrique) 14 kg