Learn More
Epredia™ Imprimante de cassettes PrintMate™ AS
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante à cassette
Système d’impression de cassettes
Capacité:
150 cassettes
450 cassettes
900 cassettes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Éliminez les déchets et rationalisez votre procédure de marquage en imprimant des cassettes à la demande au niveau de la station de macroscopie grâce à l’imprimante de cassettes Thermo Scientific™ PrintMate™ AS.
Imprime chaque cassette en moins de 10 secondes
Le faible encombrement de l’imprimante lui permet de trouver facilement sa place près de la station de macroscopie
Imprime uniquement les cassettes dont vous avez besoin, directement au point d’utilisation Imprimez les codes-barres sur les cassettes pour automatiser les procédés en aval Éliminez les procédés d’écriture manuels
Le faible encombrement de l’imprimante lui permet de trouver facilement sa place près de la station de macroscopie
Imprime uniquement les cassettes dont vous avez besoin, directement au point d’utilisation Imprimez les codes-barres sur les cassettes pour automatiser les procédés en aval Éliminez les procédés d’écriture manuels
Spécification
Spécification
| Description | PrintMate AS 900 Cassette Printer |
| Capacité | 900 cassettes |
| Alimentation électrique | 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h) |
| Type de produit | Imprimante à cassette |
| Comprend | PrintMate AS Câble USB Câble d’alimentation 12 trémies à cassette Un rouleau de ruban (installé) CD du logiciel Epredia™ LabWriter™ Guide d’utilisation |
| Largeur (impériale) | 17 in. |
| Largeur (métrique) | 43.5 cm |
| Profondeur (impériale) | 15 in. |
| Profondeur (métrique) | 38 cm |
| Hauteur (impériale) | 11.4 in. |
| Afficher plus |