Learn More
Hamilton™ Kit d’amorçage
Pour obtenir une distribution précise, le système de seringue doit être entièrement amorcé avec du liquide afin d’éliminer l’air compressible. Lorsque le volume mort de l’aiguille ou de la tubulure fixée dépasse le volume de la seringue, il est difficile de purger l’air du système. Dans ces cas, le kit d’amorçage peut être utilisé pour remplir le système de liquide.
Brand: Hamilton™ PRMKIT
This item is not returnable.
View return policy
Description
Fiche technique
Contenu : | Une seringue de 250 uL (réf. 81120), un pack de 6 aiguilles de calibre 30 et un pack de septa (réf. 75826). |
---|---|
Seringues compatibles | Le kit d’amorçage est compatible avec les seringues à aiguille amovibles 600, 700, 1700 et les seringues de la série 7000 |
Specifications
Le kit d’amorçage est compatible avec les seringues à aiguille amovibles 600, 700, 1700 et les seringues de la série 7000 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction