Learn More
JULABO™ Système de régulation / traitement de la température PRESTO™ A30
Le système de régulation / traitement de la température Julabo™ PRESTO™ A30 permet une compensation extrêmement rapide des réactions exothermiques et endothermiques. Les utilisateurs du laboratoire bénéficient de débits élevés, d’une pression constante et d’une accumulation contrôlée de la pression de la pompe.
Marque: JULABO™ 9420300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour des applications de température externe très précises
- Chauffage et refroidissement rapides
- Larges plages de températures de fonctionnement sans changement de liquides
- Performances optimales avec un faible encombrement
- Le gain de place optimise l’utilisation de l’espace dans votre laboratoire
- Écran tactile TFT couleur industriel de 5,7”
- USB (hôte et périphérique)
- Ethernet
- Logement de carte SD
- RS232
- Modbus
- RS485 (accessoire)
- Profibus DP (accessoire)
- Entrée de veille
- Grille de ventilation amovible pour le retrait simplifié de la poussière
- La surveillance interne permanente et l’auto-lubrification des pompes contribuent à une longue durée de vie
Spécification
Classification III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1 | |
RS232, carte mémoire SD, USB, Ethernet, Modbus | |
250°C | |
25 cm | |
PRESTO™ A30 | |
Écran tactile TFT | |
Solution idéale pour des applications de température externe très précises |
62 cm | |
59 cm | |
-30°C à +250°C | |
59 x 25 x 62 cm | |
62 kg | |
Système de régulation de la température | |
230 V |