Learn More
Julabo™ Système de régulation de la température PRESTO
Régulation très précise de la température et capacité de changement rapide de la température
Marque: Julabo™ 9421801.T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les unités JULABO PRESTO™ offrent une régulation de la température très précise et une capacité de changement rapide de la température, ce qui les rend idéales pour les applications telles que la régulation de la température du réacteur, les tests de substances ou les études de simulation de la température. Les composants hautement efficaces permettent une compensation extrêmement rapide des réactions exothermiques et endothermiques. Les utilisateurs du laboratoire bénéficient de débits élevés, d’une pression constante et d’une accumulation contrôlée de la pression de la pompe ; en parallèle, la surveillance interne permanente et l’auto-lubrification des pompes sont le garant d’une longue durée de vie. L’écran tactile industriel intégré de 5,7 pouces affiche des informations opérationnelles critiques de manière claire et concise pour un fonctionnement encore plus convivial.- Pour des applications de température externe très précises
- Chauffage et refroidissement rapides
- Larges plages de températures de fonctionnement sans changement de liquides
- Performances optimales avec un faible encombrement
- Le gain de place optimise l’utilisation de l’espace dans votre laboratoire
- Écran tactile TFT couleur industriel de 5,7 pouces
- Connectivité USB (hôte et périphérique) et Ethernet
- Logement de carte SD
- RS232/option RS485/option Profibus DP
- Entrée de veille
- Tensions disponibles : 3 x 400 V / 50 Hz, 3 x 230 V / 50 Hz, 3 x 230 V / 60 Hz
Spécification
Classification III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1 | |
65 cm | |
-80°C à +250°C | |
PRESTO™ W80t | |
Écran tactile TFT | |
Solution idéale pour des applications de température externe très précises |
126 cm | |
250°C | |
43 cm | |
162 kg | |
Système de régulation de la température | |
3 x 230/400 V |