Learn More
Julabo™ Système de régulation / traitement de la température PRESTO
Pour des applications de température externe très précises
Marque: Julabo™ 9420401
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour des applications de température externe très précises
- Chauffage et refroidissement rapides
- Larges plages de températures de fonctionnement sans avoir à changer de liquides
- Performances optimales avec un faible encombrement sur le lieu de travail : le gain de place optimise l’utilisation de l’espace dans votre laboratoire
- Grand écran tactile TFT couleur industriel de 5,7 pouces
- Connectivité USB et Ethernet
- Logement de carte SD
- RS232/option RS485/option Profibus DP
- Entrée de veille
- Grille de ventilation amovible pour un nettoyage et une élimination aisés de la poussière
- Tensions disponibles : 230 V / 50-60 Hz, 208 V / 60 Hz
Spécification
Classification III (FL) conforme à la norme DIN 12876-1 | |
59 cm | |
-40°C à +250°C | |
PRESTO™ A40 | |
Écran tactile TFT | |
Solution idéale pour des applications de température externe très précises |
67 cm | |
250°C | |
33 cm | |
79 kg | |
Système de régulation de la température | |
230 V |