Learn More
JULABO Systèmes de traitement PRESTO
GREENER_CHOICE
Les systèmes PRESTO sont conçus pour assurer un contrôle précis de la température ainsi que des changements rapides de température, ce qui les rend parfaits pour les cuves de réacteur, les tests de contrainte des matériaux ou les simulations de température.
Marque:  JULABO 9420411.N1
Code produit. 17724869
  • 19225.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Larges plages de températures de fonctionnement sans changement de liquides
  • Interface Ethernet
  • Logement pour carte SD
  • La conception optimisée PACE crée plus de place directement à côté des unités
  • Connexions pour USB, Ethernet, RS232 et sortie pour alarme
Spécification
Spécification
-45°C à +250°C
29,5 x 13 x 26,4 in
A41
Système de procédé
Nom du produit
JULABO Systèmes de traitement PRESTO > Modèle : A41