Learn More
Buerkle™ Pulvérisateur de pression pour contact alimentaire Code produit.: 16545200
Ajouter au panier
Buerkle™ Pulvérisateur de pression pour contact alimentaire
Code produit. 16545200 Tous les produits Bürkle Produits
1200 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
1200 mL
Code produit. 16545200
Marque: Buerkle™ 03090130
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon pulvérisateur pour contact alimentaire, conçu pour une utilisation dans l’industrie alimentaire, est idéal pour la pulvérisation de différents milieux, y compris les huiles ou les graisses.
  • Le pulvérisateur de pression pour contact alimentaire est doté d’une fenêtre de visualisation transparente qui facilite la lecture du niveau de remplissage
  • Un support circulaire revêtu de caoutchouc garantit le maintien en place du pulvérisateur
  • La vanne de sécurité intégrée protège contre la surpression (max. 3 bar)
  • L’écrou de buse réglable permet de réguler individuellement le jet de pulvérisation, d’un brouillard de pulvérisation fin à un jet puissant
  • La poignée ergonomique offre une tenue confortable sur le pulvérisateur à pression
  • Pièces en contact avec le milieu PE, PP, VMQ, V2A
Spécification
Capacité (métrique) 1200 mL
Capacité (impériale) 40.58 oz.
Couleur Blanc
Description Flacon pulvérisateur pour contact alimentaire
Diamètre (impériale) 4,6 in
À utiliser avec (application) Alimentaire
Comprend Pulvérisateur à pression
Hauteur (métrique) avec bouchon 315 mm
Matériau Polyéthylène, Polypropylène, VMQ, V2A
Température max. (métrique) 0°C à 30°C
Température max. (impériale) 32°F à 86°F
Quantité 1
Stérilité Non stérile
Pré-stérilisé Non
Certifications/Conformité Certificat alimentaire
Autoclavable Not Autoclavable
Jetable Non
Graduated No
Type de produit Lever Pump Sprayer with Adjustable Nozzle
Hauteur (impériale) 12,40 in
Diamètre (métrique) 117 mm
Nom du produit
Buerkle™ Pulvérisateur de pression pour contact alimentaire >