Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bocal anaérobie à manomètre Oxoid
Marque: Thermo Scientific™ Oxoid™ HP0017A
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Manomètre à utiliser avec le bocal anaérobie Thermo Scientific Oxoid (HP0011A).Spécification
Manomètre | |
Cuve anaérobie |