Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante de précision avec contrôleur séparé, température ambiante à 350°C, aluminium
Forme : Rectangle ; Taille : 6,3 x 4,7 in
Marque: Gestigkeit Harry™ PZ28-2
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 7.00000kg
Description
- Pour un fonctionnement en continu
- Le régulateur numérique contrôlé par microprocesseur permet de prérégler la température de fonctionnement par incréments de 0,1°C jusqu’à 99°C et par incréments de 1°C pour des températures supérieures à 100°C.
- Un dispositif de sécurité contre la surchauffe réglable empêche la plaque chauffante et la substance d’atteindre des températures dangereusement élevées
- Le couvercle amovible en plexiglass empêche tout ajustement non autorisé
- Contrôle électronique de la sortie permettant de régler la sortie de chauffage entre 10 et 100%, ce qui empêche la plaque chauffante de dépasser la température prédéfinie
- Mesure de la température avec un capteur à réaction rapide intégré (Pt 100)
- Équipé d’une bague de sortie diode à 3 pôles pour permettre la connexion d’un thermomètre à contact ou d’une minuterie
- Chaleur uniforme sur toute la surface de chauffage
Spécification
Plaque chauffante | |
Rectangle | |
6,3 x 4,7 in | |
5,4 kg | |
230 V, 1100 W |
230 V | |
Aluminium | |
Température ambiante à 350deg;C | |
1100 w | |
Protection contre la surchauffe, couvercle Plexiglass, contrôle de sortie |