Learn More
Pacific Handy Cutter Couteau de sécurité multifonction Premium avec protection et lame à ressort
Le cutters de sécurité S7 associe l’utilité d’un couteau industriel aux avantages de sécurité d’un cutter de sécurité auto-rétractable. Pour optimiser la productivité, cet outil 3 en 1 intègre un cutter de film facile à enlever, un séparateur de ruban robuste et un cutter de sécurité polyvalent pour boîte.
Marque: Pacific Handy Cutter S7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour prévenir les blessures douloureuses et coûteuses, le S7 ambidextre est doté d’un dispositif de protection en métal robuste et innovant qui se déplace en tandem avec la lame, rétractant le dispositif de protection et la lame simultanément.
- Le dispositif de protection couvre la lame lors de la découpe pour protéger l’utilisateur et l’angle unique de la lame est défini spécifiquement pour éviter d’endommager le contenu de la boîte.
- La lame à ressort peut également être déployée sans le dispositif de protection si nécessaire et la profondeur de la lame de verrouillage peut être réglée sur trois positions ; ouverture, découpe superficielle et découpe profonde.
- Le cutter de film intégré est parfait pour couper sans danger le film plastique thermorétracté, les sangles en plastique, les cordons, etc.
- Les utilisateurs constatent également que l’utilisation du séparateur de ruban à usage intensif pour ouvrir les boîtes empêche les blessures et prolonge la durée de vie des lames.
- Avec le changement de lame le plus facile du marché, cet outil de coupe universel réduit les blessures coûteuses causées par la lame de rasoir et rend la coupe de boîte sûre, facile et pratique.
- Pour une meilleure conservation, achetez le support de sécurité correspondant UKH-545 et le cordon de bobine CL-36.
Spécification
Couteau de sécurité | |
Non stérile | |
Bleu |
Non | |
Dispositif de protection et lame à ressort |