Learn More
Honeywell™ Premier Half-Mask Air Purifying Respirator (APR)
Click to view available options
Dimensions:
M
L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Matériau (masque) : Silicone
- Filtre : Système à double filtre avec raccord Click-Fit
- Type de harnais : Quatre points avec sangle de cou
- Norme/conformité : EN 140
- Utilisation (application) : Laboratoires, industrie pharmaceutique, industries du pétrole et du gaz
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 140 |
| Certifications (EN) | EN 140 |
| Couleur | Bleu marine |
| Design Type | Profil bas |
| Jetable | Non |
| Type de filtre | Double filtre |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Respirateur purificateur d’air à demi-masque |
| Dimensions | M |
| Matériau du masque | Silicone |
| Afficher plus |