Learn More
Fisherbrand™ Kit de préfiltration
Comprend trois étapes de préfiltration. Le kit de préfiltration Fisher Scientific™ protège les membranes d’osmose inverse en éliminant les substances organiques, le chlorure et les particules de l’eau du robinet avant la filtration par osmose inverse.
Marque:  Fisherbrand™ RW10311KT
Code produit. 15439759
  • 224.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Charbon actif
  • Antitartre
  • Filtration en profondeur
Spécification
Spécification
3 étapes, 254 mm (10 po)
Accu500
Purification d’eau
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de préfiltration >