Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Code produit. p-8695006
Encompass
Click to view available options
Densité (métrique):
1000 à 1050 g/L
600 - 650 kg/m3
650 - 700 kg/m3
700 - 750 kg/m3
750 - 800 kg/m3
800 - 850 kg/m3
850 - 900 kg/m3
900 à 950 g/l
950 - 1 000 kg/m3
Numéro ASTM:
300H
301H
302H
303H
304H
305H
306H
307H
308H
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11776933
Marque: Fisherbrand™ 2300H
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Combined form glass density hydrometers with mercury thermometers in the body. Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10 measure in kg/m3 and operate in a wide temperature range of -20 to 65°C, with a reference temperature of 15°C.
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.
  • Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
  • Reference temperature: 15°C
  • Scale division: 0.5kg/m3
  • Error limit: ±0.5kg/m3
  • Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
  • Total length: 380mm
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Spécification
Type Hydrometer with Incorporated Thermometer
Numéro ASTM 300H
Précision ±0.5 kg/m3
Incréments Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C
Certifications/Conformité ASTM E100-10
Longueur (métrique) 380 mm
Comprend Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve
Densité (métrique) 600 - 650 kg/m3
Précision de la température ±1° C
Matériau Verre
Plage de températures (métrique) −20 to +65°C
À utiliser avec (application) Determination of fluid density
Temperature of Standardization 15°C
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.