Learn More
Gestigkeit Harry Precision Hotplate
Precision hotplates, PZ-series for continuous operation. Provide extremely accurate, uniform temperatures, even in plate corners and on edges.
Marque:  Gestigkeit Harry PZ60EB
Code produit. 10229341
  • 3025.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour un fonctionnement en continu.
  • Fournissent des températures extrêmement précises et uniformes, même dans les coins et sur les bords.
  • Surface chauffante en aluminium anodisé poli.
  • Régulateur de température contrôlé par microprocesseur avec réglage de la température jusqu’à 99,9 par pas de 0,1°C, et au-delà de 99,9 par pas de 1°C. Température réelle affichée en continu.
  • Avec contrôleur d’alimentation séparé pour un réglage des performances aux exigences de chauffage de 10 à 100 %.
  • Le relais intégré permet de connecter directement des thermomètres à contact électronique.
  • Contrôleur de température réglable de 50 à 300°C (avec PZ 28-1, 30 à 110°C) pour éviter les excès de température.
Spécification
Spécification
610 x 160 x 155 mm
Numérique
Contrôle par microprocesseur
2000 W
Plaque chauffante numérique
230 V
20°C à 350°C