Learn More
Gestigkeit Harry Precision Hotplate
Precision hotplates, PZ-series for continuous operation. Provide extremely accurate, uniform temperatures, even in plate corners and on edges.
Marque: Gestigkeit Harry PZ35EB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour un fonctionnement en continu.
- Fournissent des températures extrêmement précises et uniformes, même dans les coins et sur les bords.
- Surface chauffante en aluminium anodisé poli.
- Régulateur de température contrôlé par microprocesseur avec réglage de la température jusqu’à 99,9 par pas de 0,1°C, et au-delà de 99,9 par pas de 1°C. Température réelle affichée en continu.
- Avec contrôleur d’alimentation séparé pour un réglage des performances aux exigences de chauffage de 10 à 100 %.
- Le relais intégré permet de connecter directement des thermomètres à contact électronique.
- Contrôleur de température réglable de 50 à 300°C (avec PZ 28-1, 30 à 110°C) pour éviter les excès de température.
Spécification
350 x 350 x 155 mm | |
Numérique | |
Contrôle par microprocesseur | |
2200 W |
Plaque chauffante numérique | |
220 V | |
20°C à 300°C |