Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante de précision, 20°C à 300°C.
Code produit. 10039190
Click to view available options
Alimentation électrique:
220/240 V, 2200 W
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10039190
Marque: Gestigkeit Harry™ PZ35
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Carré ; Taille : 13,8 x 13,8 in
Forme : Carrée ; Taille : 13,8 x 13,8
Plaque chauffante haute précision
• Plaque en alliage d'aluminium avec boîtier inox et affichage numérique de la température jusqu'à 300°C, précision ±0,5°C
• Régulateur de puissance 10 à 100 % et thermostat de sécurité surchauffe
• Disponible sur demande en version encastrable avec régulateur séparé
• Plaque haute précision ±0,5°C
Spécification
Dimensions 13,8 x 13,8 in
max. (métrique) 20°C à 300°C
Poids (impériale) 23.8 lb.
Hauteur (métrique) 155 mm
Poids (métrique) 10,8 kg
Puissance 2200 w
Alimentation électrique 220/240 V, 2200 W
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante