Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Precision™ hautes performances
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réalisez des applications de séchage nécessitant des températures élevées, un contrôle ultra-précis de la température et une très large plage de températures de +15° au-dessus de la température ambiante jusqu’à 325°C et de la stabilité grâce aux étuves haute performance Thermo Scientific™ Precision™. Ces étuves offrent une structure de haute qualité et une isolation haute efficacité, ainsi qu’une uniformité de la température d’une précision pouvant atteindre ±0,5°C avec une stabilité et un échange d’air dans la chambre excellents.
Commandes PID avancées par microprocesseur
- L’écran à DEL lumineux affiche les températures réelles et le point de consigne
- Minuterie mécanique de 12 heures intégrée avec thermostat de sécurité réglable par l’utilisateur permettant de couper l’alimentation en cas de surchauffe
- La sonde avec RTD à haute réactivité offre une sensibilité à la température de ±0,1°C ou plus
- L’isolation haute efficacité garantit une uniformité de ±0,5°C à 100°C
Structure écoénergétique et sécuritaire
- Les ventilateurs Turbo pour un séchage efficace sont montés en latéral à l’intérieur de la chambre en acier inox
- Intérieur tout en acier inox
- Porte extérieure en acier inox avec joint en fibre de verre pour un scellage étanche et sûr
- Armoire en acier laminé à froid et résistant aux produits chimiques avec revêtement pulvérisé
- Limite de sécurité supérieure avec disjoncteur intégré pour protéger l’étuve contre les surtensions
- Le joint de porte en fibre de verre empêche les déperditions de chaleur
- Les éléments chauffants basse densité assurent une longue durée de vie
- Étagères antibasculantes espacées de 4 cm (1,6 po) facilement et rapidement amovibles pour un nettoyage en profondeur
Modèle 605P :
- Baffle supplémentaire laissant passer un faible débit d’air pour un séchage et un test précis des matériaux avec une interruption minimale des composants volatils
Modèle 625S :
- Panneau arrière de décompression avec cage de retenue et taquets de porte avant à action positive qui s’enclenchent pour le test des matériaux volatiles
Inclut :
Deux étagères antibasculantes recouvertes de nickel
Recommandé dans les cas suivants :
- Études sur le métabolisme d’un médicament
- Analyse des matières sèches
- Déterminations de l’humidité
- Industrie du tabac
Remarque :
Nécessite une installation câblée par un technicien qualifié
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 1,4 pieds cubes |
| Certifications/Conformité | Normes de performance/d’uniformité ASTM™ E145, de type IIA, ASTM D-2436 et UL 746B. Homologué UL |
| Description | Modèle : 605 ; 208/230 V 50/60 Hz |
| Capacité (métrique) | 39,6L |
| max. (métrique) | 15°C à 325°C |
| Type | Modèle standard |
| Comprend | Modèle standard |
| Modèle | 605 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 33 x 36 x 33 cm (13 x 14 x 13 in) |
| Dimensions (L x l x H) | 24 x 38,5 x 25 po (61 x 97,8 x 63,5 cm) |
| Afficher plus |