Learn More
Bochem™ Pince de précision
Code produit. 10471601
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10471601
Marque: Bochem™ 1640
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
  • Extrémités sans arêtes
  • Autoserrants
Spécification
Type de pointe Sharp
Nb par paquet 1/boîte
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 120 mm
Type de produit Forceps, précision
Type Forceps