Learn More
Epredia™ Paraffine pour coupe de précision
Code produit. p-4532378 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de produit:
Paraffine
Quantité:
8 x 1 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10698694
Marque: Epredia™ 501006
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une infiltration profonde dans les tissus et d’un soutien maximum pendant la microtomie grâce à la paraffine de haute qualité Precision Cut. Également disponible en kit préemballé pour les préparateurs de tissus Epredia™ Excelsior™ AS et Revos™.
Bénéficiez d’une infiltration profonde dans les tissus et d’un soutien maximum pendant la microtomie grâce à la paraffine de haute qualité Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Mélange de qualité de paraffine, de polymères et de substances plastiques (à des degrés divers, selon leur type)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 54° to 57°C
Type de produit Paraffine
Quantité 8 x 1 kg
À utiliser avec (application) General purpose