Learn More
Marienfeld Superior™ Lamelles de précision
Click to view available options
:
12 mm de diamètre
Description
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques D 263™ M de première classe hydrolytique
- Pour la microscopie à fluorescence et optique, en particulier en sciences médicales et biologiques
- Excellente planéité, absolument incolore, parfaitement claire
- Indice de réfraction ne : 1,5255
- Valeur d’Abbe ve : 55
- Conforme à la norme DIN ISO 8255
- Pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Spécification
| Nbre par carton | 1000 |
| Matériau | Verre borosilicaté D 263™ M |
| Épaisseur (métrique) | 0,17 - 0,005 mm |
| Type | Lames porte-objet |
| Certifications/Conformité | Marque CE |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| À utiliser avec (application) | Lames de microscope |