Learn More
Fisherbrand™ Balances de précision
Code produit. 15957510 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modèle:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Étalonnage:
Externe
Interne
Dimensions (P x L x H):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15957510
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dotées d’une connectivité RS232 pour faciliter la communication, d’un affichage rétroéclairé et d’une interface simple pour un fonctionnement aisé, ces balances sont parfaitement adaptées à votre lieu de travail.
  • Connectivité RS-232 standard pour un transfert de données facile
  • Plateforme en acier inox
  • Deux pieds réglables qui permettent à l’utilisateur de mettre à niveau la balance
  • Indicateur de niveau initial : pas besoin de regarder à l’arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
  • Conception intelligente et construction durable : faible encombrement qui permet d’économiser de l’espace sur les paillasses tout en offrant une grande surface de pesée
  • Grand affichage rétro-éclairé lumineux pour visualiser facilement les résultats
  • Quatre touches mécaniques facilitent le fonctionnement des modes d’application de base
  • Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage
  • Adaptateur secteur inclus
  • Certifications : FCC, CE
  • Garantie de deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Externe
Certifications/Conformité Conformité BPL avec imprimante optionnelle
Type de connexion RS232
Capacité 6200 g
Type d’affichage LCD rétro-éclairé
Précision affichage 0,1 g
Comprend Adaptateur secteur
Linéarité 0,2 g
Poids min. de l’échantillon 200 g
Modèle FPRS6201/E
Reproductibilité 0,1 g
Temps de stabilisation 1 s
Type Balance de précision
Garantie 2 ans
Modes de pesée Pesée, Comptage de pièces, Pesée en pourcentage
Dimensions (P x L x H) 317 x 201 x 93 mm
Diamètre (métrique) du bac externe 180 mm
Alimentation électrique 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA
Ampérage 0,5 A
Fréquence 50/60 Hz