Learn More
OHAUS™ Balance de précision - Série PR
Conçue pour les applications de pesée de routine sur votre lieu de travail
Marque: OHAUS™ 30524387
1125.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La PR est équipée de 3 modes de pesée essentiels, d’une connectivité RS-232 pour le transfert et le stockage des données et d’un étalonnage interne (sur certains modèles), ce qui la rend idéale pour les applications de pesée de routine.
- Équipée d’un écran rétroéclairé et lumineux facile à lire et d’une interface utilisateur simple, la PR est incroyablement facile à utiliser, avec quasiment aucune formation requise.
- L’encombrement réduit de la PR permet de gagner de la place sur le bureau tout en offrant une grande surface de pesée. La PR est construite de façon durable et dispose d’une cuve en acier inox pour résister à l’utilisation quotidienne sur le lieu de travail.
Spécification
RS232 (un port inclus) | |
420,00 g | |
0,0010 g | |
0,0020 g | |
0,0010 g | |
Milligramme, gramme et carat | |
12,50 in | |
7,90 in | |
11,90 in | |
12,50 in | |
10,000 lb | |
Adaptateur secteur (inclus) |
Filtres environnementaux et réglages de luminosité sélectionnables par l'utilisateur, auto-tare, auto-dim, points d'étalonnage de la plage sélectionnables par l'utilisateur, verrouillage du logiciel et menu de réinitialisation, paramètres de communication et options d'impression des données sélectionnables par l'utilisateur, ID de projet et d'utilisateur définissables par l'utilisateur, indicateur de surcharge/sous-charge du logiciel, indicateur de stabilité. | |
Écran LCD rétroéclairé | |
Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage | |
PR423M | |
2,000 sec | |
51,000 x 39,000 x 53,000 cm | |
317,00 mm | |
201,00 mm | |
303,000 mm | |
317,00 mm | |
4,500 kg |