Learn More
Alla France™ Alcoomètre de précision
L’alcoomètre de précision Alla France™ est utilisé pour déterminer la quantité d’alcool dans un liquide.
Marque: Alla France™ 0530FC050/20-QP
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- Température d’étalonnage de 20°C
- Haute précision
- Pour une utilisation en distillerie et dans l’industrie vinicole
Spécification
Alcoomètre-télémètre | |
0,5 | |
0 à 50 % de vol. |
plusmn; 0,5 | |
290 mm |