Learn More
PREB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB120-3422
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PREB Polyclonal specifically detects PREB in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
| PREB | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 | |
| MGC3467, prolactin regulatory binding-element protein, prolactin regulatory element binding, prolactin regulatory element-binding protein, SEC12Mammalian guanine nucleotide exchange factor mSec12 | |
| Rabbit | |
| Ammonium sulfate precipitation | |
| RUO | |
| Primary | |
| Detects recombinant mouse PREB (Prolactin Regulatory Element Binding protein). | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| PREB | |
| Recombinant mouse PREB. | |
| 100 μL | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| 10113 | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu