Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Pre-sterilized Media Plate Transport and Incubation Bag System
Eliminate the risk and expense of investigating the root causes of false positives with the Sterile Media Plate Transport and Incubation Bag System.
1243.11€ - 2610.86€
Spécification
Type de produit | Cover |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | CoC, Certificate of Sterility |
Type de bouchon | Self-seal |
Couleur | Clear, White |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17960457
|
Keystone Cleanroom Products™
S-BBMGTVKSS0608-10 |
20.3 cm | 15.2 cm |
1243.11€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17970457
|
Keystone Cleanroom Products™
S-BBMGTVKSS0810-10 |
25.4 cm | 20.3 cm |
1955.16€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17950457
|
Keystone Cleanroom Products™
S-BBMGTVKSS1012-10 |
30.5 cm | 25.4 cm |
2610.86€
500 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17980457
|
Keystone Cleanroom Products™
S-BBMGTVKSS1617-10 |
43.2 cm | 40.6 cm |
2094.33€
250 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Ready-to-use validated sterile Tyvek/Mylar packaging utilizes hang hooks on each corner to facilitate use in isolators
- Tyvek packaging is compatible with VHP decontamination cycles
- Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
- Self-sealing Tyvek peel pouches hold the media plates that are collected inside the isolator
- Tyvek pouches are transferred to the QC Lab
- Media plates do not need to be removed from the pouches for incubation
- Certificates of sterility and conformance with every shipment
- Custom packaging and configurations are available
- System provides complete protection from the time the plates are being removed from inside the isolator all the way through incubation
Spécification
Cover | |
CoC, Certificate of Sterility | |
Clear, White | |
Movement and Protection of Environmental Monitoring Media Plates | |
Sterile | |
Yes | |
Gamma Irradiation |
Autoclavable | |
Self-seal | |
Single-use | |
Reinforced Multicoated Plastic | |
203 μm | |
10 Bags/Pk. | |
8 mil |