Learn More
Ambion™ Pre-miR™ miRNA Precursor
Précurseur de micro-ARN Pre-miR™
Marque: Ambion™ AM17100
209.04 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les molécules précurseurs de micro-ARN sont de petites molécules d’ARN à double brin, chimiquement modifiées et conçues pour imiter les micro-ARN matures endogènes.Spécification
5X | |
Molécules précurseurs de micro-ARN Pre-miR™, 5 nmol, liquide, protégez contre les dommages physiques, isolez des substances incompatibles, conservez dans le récipient d’origine | |
1/boîte | |
Molécules précurseurs de micro-ARN Pre-miR™ | |
5 nmol |
Le micro-ARN Pre-miR™ est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension, et doit être conservé à –20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est conservé séché à une température de –20°C. | |
Molécule précurseuse de micro-ARN Pre-miR™ | |
Ambion™, Pre-miR™ | |
5 nmol | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.