Learn More
Fisherbrand™ Tubes à microbilles préremplis
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Tubes de mélange pour broyage de tissus durs
Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus durs
Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus mous
Tubes de mélange pour lyse de microorganismes résistants
Capacité (métrique):
2 mL
7 mL
Granulométrie:
0,5mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Matériau:
Céramique
Métal
Verre
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Description
Includes
50 tubes de 7 ml préremplis avec des microbilles de céramique de 1,4 mm
- Utilisés pour le traitement du cerveau, du foie, des reins, des poumons et de la rate
- Tubes en polypropylène de 7 ml fermés avec des bouchons à vis
- Autoclavables à 121 °C
- Vitesse de centrifugation maximale de 5 000 x g
- Plage de traitement : 1 ml à 5 ml
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus mous |
| Capacité (métrique) | 7 mL |
| Granulométrie | 1,4 mm |
| Plage de volume (métrique) | 1 à 5 ml |
| Diamètre (métrique) | 15,3 mm |
| Longueur (métrique) | 57 mm (sans bouchon) ; 60 mm (avec bouchon) |
| Matériau | Céramique |
| À utiliser avec (application) | Utilisés pour le traitement du cerveau, du foie, des reins, des poumons et de la rate |
| À utiliser avec (équipement) | Homogénéiseur Bead Mill 24 |