Learn More
Fisherbrand™ Tubes à microbilles préremplis
GREENER_CHOICE
Code produit. 15575799 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Tubes de mélange pour broyage de tissus durs
Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus durs
Tubes de mélange pour homogénéisation de tissus mous
Tubes de mélange pour lyse de microorganismes résistants
Capacité (métrique):
2 mL
7 mL
Granulométrie:
0,5mm
1,4 mm
2,4 mm
2,8 mm
Matériau:
Céramique
Métal
Verre
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Code produit. 15575799
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et Bead Mill 24. Peuvent également être utilisés avec la plupart des autres broyeurs à microbilles disponibles dans le commerce.
  • Utilisés pour le traitement des os, des cheveux, des ongles, des graines, du maïs, des noix
  • Tubes en polypropylène de 7 ml fermés avec des bouchons à vis
  • Autoclavables à 121 °C
  • Vitesse de centrifugation maximale de 5 000 x g
  • Plage de traitement : 1 ml à 5 ml
    • Longueur sans bouchon : 57 mm
    • Longueur avec bouchon : 60 mm
    • Diamètre : 15,3mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tubes de mélange pour broyage de tissus durs
Capacité (métrique) 7 mL
Granulométrie 2,4 mm
Plage de volume (métrique) 1 à 5 ml
Diamètre (métrique) 15,3 mm
Longueur (métrique) 57 mm (sans bouchon) ; 60 mm (avec bouchon)
Autoclavable Autoclavable
Matériau Métal
À utiliser avec (application) Utilisés pour le traitement des os, des cheveux, des ongles, des graines, du maïs, des noix
À utiliser avec (équipement) Homogénéiseur Bead Mill 24