Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en PEEK prédécoupée en bobine de 5 pieds
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
Marque:  Thermo Scientific™ 37007
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11577691
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
  • Large compatibilité chimique
  • Biocompatible
  • Peut être utilisée avec des raccords à serrage manuel standard
  • Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
HPLC
0,18 mm
1,524 m
Tubulure HPLC
0,007 po
5 pi
PEEK
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.