Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en PEEK prédécoupée en bobine de 5 pieds
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
- Large compatibilité chimique
- Biocompatible
- Peut être utilisée avec des raccords à serrage manuel standard
- Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | HPLC |
| Type | Tubulure HPLC |
| Description | Dia. int. de 0,003 po ; Longueur 5 pi ; Couleur naturelle |
| Diamètre (impériale) interne | 0,003 po |
| Diamètre (métrique) interne | 0,076 mm |
| Longueur totale (impériale) | 5 pi |
| Longueur totale (métrique) | 1,524 m |
| Matériau | PEEK |