Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en PEEK prédécoupée en bobine de 5 pieds
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
Marque: Thermo Scientific™ 37010
Description
La tubulure capillaire en PEEK prédécoupée Thermo Scientific™ en bobine de 5 pieds est facile à couper à la longueur désirée.
- Large compatibilité chimique
- Biocompatible
- Peut être utilisée avec des raccords à serrage manuel standard
- Résistante à la plupart des solvants organiques. L’acide nitrique, l’acide sulfurique, le dichlorométhane, le THF et le DMSO ne sont toutefois pas recommandés
Spécification
HPLC | |
0,010 po de D.I. ; 5 pieds de longueur ; bleu | |
0,010 in | |
5 ft. | |
PEEK |
Tubulure HPLC | |
HPLC | |
0.25 mm | |
1.524 m |