Learn More
Brannan Thermomètre à sonde pliante pré-étalonné
Thermomètre de haute précision pré-étalonné à deux points de température fixes. Fourni avec certificat d’étalonnage traçable.
Marque: Brannan TC-002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sonde pliable pour une utilisation pratique et un rangement facile
- La sonde en acier inoxydable s’ajuste de 0° à 180°
- Protection IP65
- Fourni avec un certificat d’étalonnage traçable en 2 points
- Points d’étalonnage 0°C et 90°C
- Plage de température -50 à +250°C/F
- Temps de détection de température d’une seconde
- Dragonne, batterie et instructions incluses
Spécification
0°C to 90°C | |
15 x 32 mm | |
Testing the temp of solid or liquid | |
4.5 cm | |
12.5 cm | |
1 second | |
Acier inoxydable | |
0.136 lb. | |
0.70 in. | |
482°F | |
-58°F | |
-58°F to 482°F | |
2 Point Traceable | |
1 Year | |
at -50/-21 ±4°C, -20/-1 ±1.5°C, 0/100°C ±1°C | |
30 mm | |
1.8 cm |
CE/ROHS/WEEE | |
Reusable | |
1.77 in. | |
Pile et instructions | |
Plastic | |
31/175/0 | |
0,1°C | |
62 g | |
Néant | |
250°C | |
-50°C | |
-50°C to 250°C | |
Soil or Liquid | |
LR44 | |
0.1 | |
LCD | |
IP65 |