Learn More
Trifluorométhanesulfonate de praséodyme(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
104.52€ - 331.00€
Identifiants chimiques
CAS 52093-27-3
Formule moléculaire C3F9O9PrS3
Poids moléculaire (g/mol) 588.097
Numéro MDL MFCD00192417
Clé InChI ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K
Synonyme praseodymium iii trifluoromethanesulfonate, praseodymium iii triflate, praseodymium trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ tritriflate, praseodymium iii trifluoromethane-sulfonate, praseodymium iii tris trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
CID PubChem 9894708
Nom IUPAC trifluorométhanesulfonate de praséodyme(3+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Pr+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11313868
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040310.09
10 g
104.52€
10g
11323868
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040310.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
It is a water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
52093-27-3
588.097
ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K
9894708
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Pr+3]
C3F9O9PrS3
MFCD00192417
praseodymium iii trifluoromethanesulfonate, praseodymium iii triflate, praseodymium trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ tritriflate, praseodymium iii trifluoromethane-sulfonate, praseodymium iii tris trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
trifluorométhanesulfonate de praséodyme(3+)
Spécification
Praseodymium(III) trifluoromethanesulfonate
Poudre
MFCD00192417
Insoluble in water.
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Pr+3]
588.097
588.11
52093-27-3
C3F9O9PrS3
praseodymium iii trifluoromethanesulfonate, praseodymium iii triflate, praseodymium trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ tritriflate, praseodymium iii trifluoromethane-sulfonate, praseodymium iii tris trifluoromethanesulfonate, praseodymium 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
ROUBZIWQWFQCHU-UHFFFAOYSA-K
trifluorométhanesulfonate de praséodyme(3+)
9894708
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante