Learn More
Oxyde de praséodyme (III, IV), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
101.00€ - 1000.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12037-29-5 |
---|---|
Formule moléculaire | O11Pr6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1021.44 |
Numéro MDL | MFCD00011178 |
Clé InChI | HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11376288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011234.14 |
25 g |
101.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011234.22 |
100 g |
202.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011234.A1 |
1 kg |
1000.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Praseodymium(III, IV) oxide is used in pigment in glass, optic and ceramic industries. Praseodymium-doped glass, called didymium glass is used in welding, blacksmithing, and glass-blowing goggles due to its blocking property of infrared radiation. It is employed in the solid state synthesis of praseodymium molybdenum oxide, which is used as a semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12037-29-5 | |
1021.44 | |
HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3] |
O11Pr6 | |
MFCD00011178 | |
hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide |
Spécification
Praseodymium(III, IV) oxide | |
12037-29-5 | |
(REO) | |
MFCD00011178 | |
HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N | |
hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide | |
1021.43 |
2500°C | |
Poudre | |
O11Pr6 | |
Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids. | |
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3] | |
1021.44 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319-H335
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-857-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only