Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanedionate de praséodyme(III)
42.39€ - 166.00€
Identifiants chimiques
CAS 47814-20-0
Formule moléculaire C15H3F18O6Pr
Poids moléculaire (g/mol) 762.06
Numéro MDL MFCD00058835
Clé InChI SKKOUYOCVZQSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme praseodymium 3+ ion 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxo-2-penten-2-olate; praseodymium 3+, 1,1,1,5,5,5-hexakis fluoranyl-4-oxidanylidene-pent-2-en-2-olate; praseodymium 3+
CID PubChem 53395444
SMILES [Pr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358218
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039432.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11348218
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039432.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
47814-20-0
762.06
SKKOUYOCVZQSKB-UHFFFAOYSA-N
53395444
C15H3F18O6Pr
MFCD00058835
praseodymium 3+ ion 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxo-2-penten-2-olate; praseodymium 3+, 1,1,1,5,5,5-hexakis fluoranyl-4-oxidanylidene-pent-2-en-2-olate; praseodymium 3+
[Pr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Praseodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Poudre
MFCD00058835
SKKOUYOCVZQSKB-UHFFFAOYSA-N
praseodymium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
53395444
47814-20-0
C15H3F18O6Pr
praseodymium 3+ ion 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxo-2-penten-2-olate; praseodymium 3+, 1,1,1,5,5,5-hexakis fluoranyl-4-oxidanylidene-pent-2-en-2-olate; praseodymium 3+
[Pr+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
762.06
762.06
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante