Learn More
Fluorure de praséodyme(III), anhydre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Praseodymium(III) fluoride |
Point de fusion | 1395°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Couleur | Vert |
Forme physique | Pièces |
Quantité | 50 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3288 |
Informations sur la solubilité | Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water. |
Poids de la formule | 197.9 |