Learn More
Chlorure de praséodyme(III), ultra sec, 99,95 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1700°C |
| Nom chimique ou matériau | Praseodymium(III) chloride |
| Point de fusion | 786°C |
| Note relative au nom | Ultra dry |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Formule linéaire | PrCl3 |
| Poids de la formule | 247.27 |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |
| Afficher plus |