Learn More
Carbonate de praséodyme(III) octahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Praseodymium(III) carbonate octahydrate |
| Couleur | Vert |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (REO) |
| Poids de la formule | 605.97 (461.85 Anhydrous) |
| Odeur | Odorless |
| Aspect | Green crystalline |