Learn More
Acétate de praséodyme(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
76.40€ - 246.00€
Identifiants chimiques
CAS | 334869-74-8 |
---|---|
Synonyme | n-2-chlorophenyl-2-trifluoromethyl benzamide, cbmicro_015862 |
CID PubChem | 875825 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014611.14 |
25 g |
76.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372568
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014611.22 |
100 g |
246.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Praseodymium Acetate is used to make color glasses and enamels; when mixed with certain other materials, Praseodymium produces an intense clean yellow color in glass. The other main application is used to manufacturing pigment and ink color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
334869-74-8 | |
n-2-chlorophenyl-2-trifluoromethyl benzamide, cbmicro_015862 | |
875825 |
Spécification
Praseodymium(III) acetate hydrate | |
Agrégats cristallins | |
C14H9ClF3NO | |
n-2-chlorophenyl-2-trifluoromethyl benzamide, cbmicro_015862 | |
CBVKYRGTGNCYLK-UHFFFAOYSA-N | |
N-(2-chlorophényl)-2-(trifluorométhyl)benzamide | |
875825 | |
99.9% |
334869-74-8 | |
(REO) | |
MFCD02219578 | |
Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids. | |
FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1Cl | |
299.68 | |
318.03 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 228-242-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only