Learn More
Hirschmann™ Entonnoirs à poudre en PP
Code produit. 10680122
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
60mm
80mm
100mm
120mm
150mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 10680122
Marque: Hirschmann™ 7760103
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour une utilisation avec des poudres et autres grosses particules
  • Transparent
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 100mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) 94 mm
Longueur (métrique) du tube 20mm
Quantité 10 / boîte