Learn More
Hirschmann™ Entonnoirs à poudre en PP
Idéal pour une utilisation avec des poudres et autres grosses particules
Marque: Hirschmann™ 7760105
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent
Spécification
150mm | |
138 mm | |
5 / boîte |
PP | |
22mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Entonnoirs à poudre en PP > Diamètre supérieur : 150mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu