Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à essai en fil d’acier Poxygrid™
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
Marque: Bel-Art™ F18759-0003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
- Résiste à une plage de températures de -223°C (-369°F) à 121°C (250°F)
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
- Les racks orange peuvent être utilisés pour signaler un danger biologique et les jaunes pour signaler la présence de substances radioactives
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Stockage de 40 à 108 tubes (cinq diamètres différents de tubes à essai)
- Autoclavables
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Orange | |
Acier recouvert d’époxy | |
9,5 x 7,4 x 2,5 po (242 x 189 x 64mm) | |
9,48 in | |
7,4 in | |
2,51 in |
Autoclavable | |
Tubes (13 à 16 mm) | |
108 | |
242 mm | |
189 mm | |
64 mm | |
16 mm |