Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Racks pour tubes à essai Poxygrid™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Positions:
80
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Supporte des températures comprises entre –223°C et 121°C
- Autoclavable
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack, tube à essai |
| Array | 8 x 10 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes (20 à 25 mm) |
| Matériau | Acier recouvert d’époxy |
| Positions | 80 |
| Forme | Rectangle |
| Dimensions (L x l x H) | 293 x 242 x 83 mm |
| Longueur (métrique) | 293 mm |
| Afficher plus |